H128
(R)(−)-α-Methylhistamine dihydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)(−)-α-Methyl-1H-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D −4°, c = 0.8 in H2O(lit.)
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: soluble
Stringa SMILE
Cl.Cl.C[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-5(7)2-6-3-8-4-9-6;;/h3-5H,2,7H2,1H3,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m1../s1
IZHCNQFUWDFPCW-ZJIMSODOSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH3(11255)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)