GHS1128
Hematoxylin Solution, Gill No. 1
Stato
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
2 g/L
pH
2.5-3.5
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Breve panoramica sul settore della citologia, sul suo ruolo nella citodiagnosi e sull'uso di coloranti, di routine o speciali, per analisi microscopiche ai fini dell’identificazione di anomalie cellulari.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.