GE28908366
HiTrap® IgG Sepharose™ FF
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 28-9083-66, 90 μm avg. part. size
Scegli un formato
2.350,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.350,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 5 × 5 mL
Produttore/marchio commerciale
28-9083-66
Cytiva
Dimens. media delle particelle
90 μm
Categorie correlate
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)