CLS351008
Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dish
W × L 35 mm × 10 mm, lid, easy grip, sterile
Sinonimo/i:
plastic cell culture dish
Scegli un formato
182,00 €
Scegli un formato
About This Item
182,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid easy grip
Produttore/marchio commerciale
Corning 351008
tecniche
microbiological culture: suitable
Largh. × lungh.
35 mm × 10 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)