GE90-1003-97
HiTrap® 5X1ML IGG Sepharose 6FF
Scegli un formato
1.580,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.580,00 €
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Cytiva
Dimensioni del letto
7 mm × NA
Volume del letto
1 mL
Diam. int. colonna
(7 mm)
Matrice
highly cross-linked 6% agarose
Mediana della dimens. particellare
90 μm
cleaning
3-10
Intervallo di esercizio
3-10
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)