GE27-1880-04
2′-Deoxythymidine 5′-Triphosphate, sodium (dTTP)
Cytiva 27-1880-04, pkg of 250 mg
Scegli un formato
564,00 €
Scegli un formato
About This Item
564,00 €
Prodotti consigliati
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 250 mg
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 27-1880-04
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- For applications requiring dNTPs of high purity such as amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
- High Purity dNTPs are functionally tested in long PCR* to be PCR-qualified, and meet or exceed criteria for high-quality sequencing with Thermo Sequenase DNA Polymerase.
Caratteristiche e vantaggi
- High purity: > 98% triphosphate, as confirmed by chromatographic analysis and 31P nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
- These dNTPs are supplied as solids. For high purity solutions dNTPs, see the improved "illustra™ Solutions dNTPs".
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)