Vai a
T9656
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution
≥99%, synthetic (organic), liquid
Sinonimo/i:
TTP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 μmol
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
123,00 €
0.1 mmol
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
411,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution, 100 mM in H2O
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
concentration
100 mM in H2O
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC1=CN(C2CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
General description
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution is used in DNA synthesis reactions such as PCR, DNA sequencing, cDNA synthesis and molecular cloning techniques.
Application
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution has been used as a component of the:
  • heat-sensitive solution for the preparation of a chemically defined diet that supports both larval development and adult survival of Drosophila[1]
  • dNTP mix for reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) amplification
  • PCR for genomic DNA amplification by amplification refractory mutation system (ARMS) PCR
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
DTTP-ROT7791T0251
Roche
Roche
DTTP-RO
dTTP
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
99% (dNTP)
assay
≥99%
assay
≥96%
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
concentration
100 mM in H2O
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
concentration
10 mM (pH 7.0)
concentration
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)