Vai a
D7750
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate
≥95.0%, synthetic, powder
Sinonimo/i:
Deoxycytidylic acid, dCMP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
208,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14N3O7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.20
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-849-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
41062
Assay:
≥95.0%
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
208,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate, Sigma Grade, ≥95.0%
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥95.0%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O2
InChI
1S/C9H14N3O7P/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(19-8)4-18-20(15,16)17/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H2,10,11,14)(H2,15,16,17)/t5-,6+,8+/m0/s1
InChI key
NCMVOABPESMRCP-SHYZEUOFSA-N
General description
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate is a deoxynucleotide building block via which DNA is made. It consists of a 2′-deoxy-β-D-ribofuranose, linked through an N-β-D-glycosidic linkage to a heterocycle nitrogen cytosine. It is phosphorylated at carbon C-5′.
Application
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate (dCMP) is used as a substrate of uridine monophosphate (UMP)/cytidine monophosphate (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) to form dCDP which upon phosphorylation to dCTP supports DNA biosynthesis.
2′-Deoxycytidine 5′-monophosphate has been used in Raman spectroscopic studies to determine its Raman total half bandwidths.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D6375C1131D7625
description
Sigma Grade, ≥95.0%
description
Sigma Grade, 98-100%
description
Sigma Grade, ≥99% (HPLC), synthetic, powder
description
Sigma Grade, ≥98%
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
microbial (fermentation)
grade
Sigma Grade
grade
Sigma Grade
grade
Sigma Grade
grade
Sigma Grade
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95.0%
assay
98-100%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)