Vai a
D4001
2′-Deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt
≥95%
Sinonimo/i:
dUTP sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
181,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
946,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15N2O14P3 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.14 (free acid basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥95%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
181,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O14P3.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
InChI key
FVFWWPFKJNTHIQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2′-Deoxyuridine 5′-triphosphate (dUTP) may be used to study the distribution, specificity and kinetics of deoxyuridine 5′-triphosphate nucleotidohydrolase(s) (dUTPase, EC 3.6.1.23). dUTPase are important enzymes that protect cells from the incorporation of dUTP into DNA.dUTP is a component of the TUNEL (terminal deoxyribonucleotidyl-transferase-(TdT)-mediated deoxyuridine-5′-triphosphate- (dUTP) nick-end labeling) test. TUNEL is a common method for detecting DNA fragmentation that results from apoptotic signaling cascades.
2′-Deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt has been used in the extraction of white muscles from the African catfish.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D6500A5638D3876
biological source
synthetic (organic)
biological source
natural (inorganic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95%
assay
≥97%
assay
≥95%
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)