GE17-1342-01
ExcelGel™SDS buffer strips
L × W 245 mm × 4.5 mm, pack of 1 kit
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Polyacrylamide T = 12%, C = 3%
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17134201
Lungh. × largh.
245 mm × 4.5 mm
Descrizione generale
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)