EP5920717006
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 2 bottle 250 mL flat, 175 - 225/250 mL conical, for use with high-capacity buckets
Scegli un formato
325,00 €
Scegli un formato
About This Item
325,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
capacity 2 bottle 250 mL flat, 175 - 225/250 mL conical
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920717006 (Global)
Parametri
3,061 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
45 mm
Diametro
62 mm
Compatibilità
for use with High-capacity bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)