G9797
GW9508
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(3-Phenoxybenzylamino)phenylpropionic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ccc(NCc2cccc(Oc3ccccc3)c2)cc1
InChI
1S/C22H21NO3/c24-22(25)14-11-17-9-12-19(13-10-17)23-16-18-5-4-8-21(15-18)26-20-6-2-1-3-7-20/h1-10,12-13,15,23H,11,14,16H2,(H,24,25)
DGENZVKCTGIDRZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- cell proliferation assay in pancreatic cancer cells[1]
- in motility assay in melanoma cells[2]
- cell invasion assay in colon cancer cells[3]
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)