Vai a
SML2170
HX531
≥98% (HPLC)
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
4-(5H-2,3-(2,5-dimethyl-2,5-hexano)-5-methyl- 8-nitrodibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-yl)benzoic acid, 4-(7,8,9,10-Tetrahydro-5,7,7,10.10-pentamethyl-2-nitro-5H-benzo[b]naphtho[2,3-e][1,4]-diazepin-12-yl)-benzoic acid, HX 531, HX-531
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
88,30 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
358,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H29N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
483.56
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
88,30 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1=CC2=C(C(C)(CCC2(C)C)C)C=C13)C(C=C4)=C(N=C3C5=CC=C(C=C5)C(O)=O)C=C4[N+]([O-])=O
InChI
1S/C29H29N3O4/c1-28(2)12-13-29(3,4)22-16-25-20(15-21(22)28)26(17-6-8-18(9-7-17)27(33)34)30-23-14-19(32(35)36)10-11-24(23)31(25)5/h6-11,14-16H,12-13H2,1-5H3,(H,33,34)
InChI key
SXKPGYKPQPYJER-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antagonist of the retinoid X receptor (RXR)
HX-531 is a potent antagonist of the retinoid X receptor (RXR) with an IC50 value of 18 nM. HX531 has been used in many studies of the various effects of retinoids and RXR activity in diseases such as diabetes, Parkinson′s disease, often as a control for agonists such as Bexarotene. It was recently shown to promote white adipogenic differentiation and inhibit both basal and Bexarotene-induced brown adipogenic differentiation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2591SML2233SML1867
HX531 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2170
HX531
NVS-PAK1-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1867
NVS-PAK1-1
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)