56304
Atto 565-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
Sinonimo/i:
Streptavidin-Atto 565
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Produttore/marchio commerciale
ATTO-TEC GmbH
Fluorescenza
λex 565 nm; λem 590 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Compatibilità
corresponds for gel electrophoresis
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.