Vai a
SML2148
Sulfo-N-succinimidyl Oleate sodium
≥95% (HPLC), fatty acid translocase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
(Z)-1-(oleoyloxy)-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulfonic acid, sodium salt, (Z)-2,5-Dioxo-1-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-3-pyrrolidinesulfonic acid, sodium salt, 2,5-Dioxo-1-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]-3-pyrrolidinesulfonic acid, sodium salt, SSO sodium salt, Sulfosuccinimidyl oleate sodium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
109,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
440,00 €
374,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H36NO7S· Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.58
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
801-756-1
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sulfo-N-succinimidyl Oleate sodium, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(ON1C(C(CC1=O)S([O-])(=O)=O)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C22H37NO7S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(25)30-23-20(24)18-19(22(23)26)31(27,28)29;/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3,(H,27,28,29);
InChI key
IENDXPSKPJDQKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfo-N-succinimidyl Oleate sodium has been used as a cluster of differentiation 36 (CD36) blocker in Raw264.7 cells and bone marrow-derived macrophages. It has also been used as an irreversible inhibitor of CD36 in acute myeloid leukemia (AML) to monitor CD36 induced apoptosis.
Biochem/physiol Actions
Covalently modifies fatty acid translocase (CD36/FAT) Lys164 and irreversibly inhibits CD36-dependent FA uptake in vitro and in vivo.
Sulfo-N-succinimidyl oleate (SSO; Sulfosuccinimidyl oleate) inhibits fatty acid translocase (CD36/FAT)-mediated signaling as well as long-chain fatty acid (LCFA) and oxidized low density lipoproteins (oxLDL) uptake in an irreversible manner via covalent modification of CD36 Lys164 within its FA- and oxLDL-binding domain. SSO is employed both in cultures (5-500 μM) and in animals in vivo (40 mg/kg i.p.) for studying CD36-mediated cellular and physiological functions.
SSO is an inhibitor of the respiratory chain happening in mitochondria. SSO targets the lysine 164 residue of the fatty acid binding site, observed in CD36 (cluster of differentiation 36), a scavenger receptor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
O7501O388026125
Sodium oleate ≥99%
Sigma-Aldrich
O7501
Sodium oleate
Sodium oleate ≥95% (capillary GC)
Sigma-Aldrich
O3880
Sodium oleate
Sodium oleate ≥82% (fatty acids), powder
Sigma-Aldrich
26125
Sodium oleate
description
≥95% (HPLC)
description
≥99%
description
≥95% (capillary GC)
description
≥82% (fatty acids), powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥95% (capillary GC)
assay
≥82% (fatty acids)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. After I resuspend this product ( SML2148)in DMSO, how should I store the solution? Aliquot and store at -20C?
    1 risposta
    1. Unfortunately, the stability of this product once resuspended has not been determined.