G8885
β-Glucuronidasi
Type H-3, aqueous solution, ≥90,000 units/mL
Sinonimo/i:
β-D-glucuronide glucuronosoidrolasi
Scegli un formato
60,40 €
Scegli un formato
About This Item
60,40 €
Prodotti consigliati
Tipo
Type H-3
Livello qualitativo
Stato
aqueous solution
Attività specifica
≥90,000 units/mL
secondary activity
≤1,000 units/mL sulfatase
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to convert isoflavone conjugates to their aglycone forms in urine and soymilk samples for high performance liquid chromatography (HPLC) detection[1]
- as a component in the protoplasting solution[2]
- for the generation of aromatic and phenolic compounds from the plasma and urine samples for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)[3]
- to hydrolyze glucuronide and sulfate conjugated metabolites in fecal samples[4]
Per saperne di più
sui dati applicativi recentemente pubblicati da Sigma R&D per l′ottimizzazione dell'idrolisi di varie classi di farmaci utilizzando enzimi di diversa origine e sull′impiego di un enzima purificato per via cromatografica al fine di ridurre l'attività esterasica che determina la conversione di 6-MAM in morfina
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Definizione di unità
Stato fisico
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolli
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.