G8511
β-Galactosidase from Escherichia coli
For use as a marker in SDS-PAGE
Sinonimo/i:
β-D-Galactoside galactohydrolase, Lactase
About This Item
Prodotti consigliati
PM
~116 kDa
Confezionamento
vial of 0.5 mg
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Proprietà fisiche
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?