G3153
β-Galactosidase from Escherichia coli
lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
Sinonimo/i:
β-D-Galactoside galactohydrolase, Lactase
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥500 units/mg protein
PM
465 kDa
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Proprietà fisiche
Definizione di unità
Stato fisico
Inibitore
Substrato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3