G6148
Glasgow Minimum Essential Medium
With L-glutamine, without tryptose phosphate broth and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
BHK medium, GMEM
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
glucose: 4.5 g/L
phenol red: 0.0213 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in toxin entry assays
- for 3 H-palmitate labeling
- to culture embryonic stem cells
Quantità
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.