Vai a
M5017
Terreno di coltura 199
With Earle′s salts and ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Soluzione terreno 199, Terreno di coltura cellulare
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
157,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
157,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Terreno di coltura 199, With Earle′s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Il terreno di coltura M199 consiste in una combinazione di vitamine, amminoacidi e altri fattori ed è stato inizialmente sviluppato come terreno a formulazione completamente definita per la coltura di espianti primari. Se adeguatamente integrato, questo terreno trova ampia applicabilità, in particolare per coltivare cellule non trasformate. Il terreno M19 trova uso nella produzione di vaccini, nella coltura in vitro di espianti pancreatici primari e nei tessuti del cristallino.
Preparation Note
Da integrare con bicarbonato di sodio 2,2 g/L.
Formulato per contenere 9,5 grammi di polvere per litro di terreno.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M2520M2154M9163
description
With Earle′s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
HEPES Modification, with Earle′s salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
10 ×, With Hanks′ salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
components
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
NaHCO3: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno di coltura 199
WGK
WGK 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
50-14-6 + 10043-52-4
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)