Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 76,30 € | |
| 50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 236,00 € | |
| 250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 795,00 € | |
| 500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.420,00 € 1.207,00 € |
Informazioni su questo articolo
76,30 €
Nome del prodotto
Ketanserin (+)-tartrate salt, ≥97%, solid
Quality Segment
assay
≥97%
form
solid
color
white
solubility
ethanol: 3 mg/mL, DMSO: 52 mg/mL (lit.)(lit.), 0.1 M HCl: 6 mg/mL (lit.)(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCN3C(=O)Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C22H22FN3O3.C4H6O6/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
InChI key
KMTLTEVOQLMYRS-LREBCSMRSA-N
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
Application
- as a 5HT2A antagonist in Krebs-Henseleit buffer solution
- for hormonal treatment to study the effects of exogenous manipulation of different hormonal systems in interaction with parasite infection on client′s behavior
- to study the behavioural changes of incision pain rats
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility ethanol: 3 mg/mL, 0.1 M HCl: 6 mg/mL (lit.)(lit.), DMSO: 52 mg/mL (lit.)(lit.) | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 100 mg/mL, DMSO: soluble (lit.)(lit.), methanol: soluble (lit.)(lit.) | solubility H2O: 10 mg/mL |
| color white | color white to beige | color - | color off-white |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S006-10MG | 04061836829971 |
| S006-500MG | 04061832941424 |
| S006-250MG | 04061836829988 |
| S006-50MG | 04061836829995 |