Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 133,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 518,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.24
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
L-Dopa ethyl ester, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +15 to +19°, c = 1 in methanol ([α]/D)
color
white to tan
solubility
H2O: ≥12 mg/mL at warmed to 60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H15NO4/c1-2-16-11(15)8(12)5-7-3-4-9(13)10(14)6-7/h3-4,6,8,13-14H,2,5,12H2,1H3/t8-/m0/s1
InChI key
NULMGOSOSZBEQL-QMMMGPOBSA-N
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Application
L-Dopa ethyl ester has been used to study the protective effects of piperlongumine (PLG) on rotenone-induced Parkinson disease (PD).
Biochem/physiol Actions
L-Dopa ethyl ester is a prodrug of levodopa that has greater gastric solubility. The drug is rapidly hydrolyzed to levodopa by nonspecific esterases in the gastrointestinal tract. L-Dopa ethyl ester (etilevodopa)-carbidopa treatment was well tolerated but did not demonstrate better efficacy compared with standard levodopa-carbidopa treatment. L-Dopa ethyl ester should have a significant brain penetration following an administration by injection.
L-Dopa ethyl ester is prodrug of levodopa that has greater gastric solubility; antiparkinsonian agent
L-Dopa ethyl ester (L-Dopa) is a dopamine replacement drug. It is used as a potent therapeutic for Parkinson disease (PD). L-Dopa has some long-term side effects, such as the deterioration of motor function.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: ≥12 mg/mL at warmed to 60 °C | solubility - |
| color white to tan | color - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?