The β-Glucosidase from almonds should be stored in a solvent at -80°C for up to 6 months, or at -20°C for up to 1 month.
G4511
β-Glucosidase from almonds
lyophilized powder, 10-50 units/mg solid
Sinonimo/i:
β-D-Glucoside glucohydrolase
Scegli un formato
256,00 €
Scegli un formato
About This Item
256,00 €
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
10-50 units/mg solid
PM
50-75 kDa
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
salt, essentially free
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in enzyme inhibition studies by 1,5-dideoxy-1,5-imino-d-xylitol(DIX) derivates[2]
- as a control in for comparison of soybean isofavone glycosides degradation by β-Glucosidase from Talaromyce leycettanus[3]
- as a medium component during saccharification and fermentation of yeast[4]
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Inibitore
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
-
What is the recommended method for storing stock solutions of item G4511, β-Glucosidase from almonds?
1 risposta-