Vai a
C5424
Conduritol B epoxide
powder, ≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
1,2-Anhydro-myo-inositol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
279,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
509,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
279,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Conduritol B epoxide,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1C(O)C(O)C2OC2C1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-1-2(8)4(10)6-5(11-6)3(1)9/h1-10H
InChI key
ZHMWOVGZCINIHW-UHFFFAOYSA-N
General description
Conduritol B epoxide (CBE) is a mix of 1-L-1,2-anhydro-myo-inositol and 1-D-1,2-anhydro-myo-inositol.
Application
Conduritol B epoxide has been used as an inhibitor of GBA1 to discriminate between acid β-glucosidase (GBA1) and non-lysosomal β-glucosidase (GBA2) activity in β-glucosidase activity assay. It has also been used as a selective glucocerebrosidase (GCase) inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Conduritol B epoxide (CBE) is capable of inactivating sucrase-isomaltase irreversibly. It can be used to produce cell and animal models to study on Gaucher disease (GD) and Parkinson′s disease (PD).
β-Glucosidase inhibitor
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
234599C951057570
Pyrocatechol ≥99%
Sigma-Aldrich
C9510
Pyrocatechol
myo-Inositol suitable for microbiology, ≥99.0%
Millipore
57570
myo-Inositol
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: soluble, water: soluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)