Vai a
49291
Glucosidase from Aspergillus niger
powder, ≥750 U/g
Sinonimo/i:
Cellobiase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
314,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-589-7
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥750 U/g
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥750 U/g
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Glucosidase catalyzes the hydrolysis of α-1,4 linkages with a substrate preference for maltose, maltotriose and maltotetraose. Reactivity with large polysaccharides like dextrin and starch have also been described.
Glucosidase catalyzes the hydrolysis of α-1,4 linkages with a substrate preference for maltose, maltotriose and maltotetraose. Reactivity with large polysaccharides like dextrin and starch have also been described.
Other Notes
Characterization; Ethanol production from paper-mill waste fibre
1 U corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol p-nitrophenyl-β-D-glucopyranoside per minute at pH 4.0 and 37 °C; may contain α- and β-glucosidase
Characterizationcitationcitation; Ethanol production from paper-mill waste fibrecitation
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A742010115A7095
description
powder, ≥750 U/g
description
lyophilized powder, 30-60 units/mg protein (biuret), ≤0.02% glucose
description
lyophilized, powder, ~70 U/mg
description
≥260 U/mL, aqueous solution
specific activity
≥750 U/g
specific activity
30-60 units/mg protein (biuret)
specific activity
~70 U/mg
specific activity
≥260 U/mL
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What buffer should I reconstitute this enzyme for preparing a stock solution? Or does cold deionized water work? Either way, once resuspended, at what temperature should it be stored? Thank you!
    1 risposta
    1. Testing was conducted on a solution at 5 mg/mL in 0.1 M Acetate pH 4.0, as indicated in the Certificate of Analysis. Solution stability and storage conditions have not been tested.