G4142
β-Galactosidase from bovine testes
ammonium sulfate suspension, 1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Sinonimo/i:
β-D-Galactoside galactohydrolase
Scegli un formato
216,00 €
Scegli un formato
About This Item
216,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Stato
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
1.0-3.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Attività estranea
α- and β-glucosidase ≤0.2%
α-fucosidase ≤0.2%
α-galactosidase ≤0.2%
α-mannosidase ≤0.2%
β-N-acetylglucosaminidase ≤1.0%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Inibitore
Substrato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions