F1757
Fumarase from porcine heart
ammonium sulfate suspension, ≥300 units/mg protein (biuret)
Sinonimo/i:
L-Malate hydrolyase, Fumarate hydratase
Scegli un formato
569,00 €
Scegli un formato
About This Item
569,00 €
Prodotti consigliati
Stato
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
≥300 units/mg protein (biuret)
Attività estranea
malic dehydrogenase ≤0.1%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as a positive control in isocitrate dehydrogenase and α-ketoglutarate dehydrogenase assay[4]
- for immobilized enzyme based stability assay[5]
- in fumarate hydratase assays in human lung carcinoma cells (A549)[6]
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolli
Enzymatic Assay of Fumarase