Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
0.2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 226,00 € 192,10 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
1
192,10 €
Prezzo di listino226,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
solution
Quality Segment
concentration
5 mg/mL in SDS-PAGE loading buffer
suitability
suitable for positive control in immunoblotting techniques
storage temp.
−20°C
Application
Control for Immunoblotting (recommended use: 5 μl (25 μg) per gel lane)
Other Notes
Whole tissue extract of rat brain.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description 5 mg/mL in SDS-PAGE loading buffer, suitable for positive control in immunoblotting techniques | description Type VII | description Type I, Folch Fraction I |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form solution | form powder | form powder |
| concentration 5 mg/mL in SDS-PAGE loading buffer | concentration - | concentration - |
| suitability suitable for positive control in immunoblotting techniques | suitability - | suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?