G1279
G 418
powder, suitable for plant cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Antibiotico G418
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
G 418, suitable for plant cell culture, BioReagent
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
≥720 μg per mg (Dried basis)
tecniche
cell culture | plant: suitable
Colore
white to off-white
Solubilità
100 mg/mL (H2O clear)
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
applicazioni
agriculture
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolli
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.