Documenti
H3274
Sigma-Aldrich
Igromicina B
powder, non-animal origin, suitable for cell culture and insect cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Hygromycin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H37N3O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
527.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
product name
Igromicina B, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Origine biologica
Streptomyces hygroscopicus
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
powder
Concentrazione
≥60% (HPLC)
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Colore
faintly brown to brown
white to beige
(1) 7.1, (2) 8.8
Punto di fusione
160-180 °C
Solubilità
H2O: 50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 30 days.)
Spettro attività antibiotica
fungi
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Gli aminoglicosidi appartengono alla classe di antibiotici mirati al ribosoma più ampiamente utilizzati. L′igromicina B è un antibiotico contenente aminociclitolo. L′organismo S. hygroscopicus contiene un′attività della fosfotransferasi (HPH) che fosforila l′igromicina B favorendo l′autoimmunità contro gli effetti tossici del farmaco.
Struttura chimica: aminoglicoside
Applicazioni
L′antibiotico igromicina B è stato utilizzato per l′effetto di resistenza all′igromicina nelle seguenti cellule:
  • cellule 293T trasfettate con miscela di plasmidi a 160 μg/ml
  • cellule MCF-7ALOX12 a 150 μg/ml
  • Plasmide MSCV Luciferase PGK-hygro
  • Linea cellulare stabile HeLa STAT3 Reporter (trasfettata stabilmente con il gene della luciferasi sotto il controllo del promotore STAT3) mantenuta in DMEM integrato con FBS al 10%.
L′igromicina B è un antibiotico amminoglicosidico isolato dallo Streptomyces hygroscopicus. È stata utilizzata per studiare la sintesi proteica a livello della traslocazione del ribosoma 70S e gli errori di lettura dei templati di mRNA, come agente antivirale grazie alla penetrazione selettiva nelle cellule rese permeabili dall′infezione virale e all′inibizione della traduzione e, infine, come agente di selezione per le cellule trasformate col gene della resistenza all′igromicina. La concentrazione raccomandata per l′uso come agente di selezione è di 100-800 μg/mL, più precisamente 100 μg/mL per i procarioti, 200 μg/mL per gli eucarioti inferiori e 150-400 μg/mL per gli eucarioti superiori.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: Il prodotto inibisce la sintesi proteica inducendo un′errata lettura del templato di m-RNA nel procariota che può inibire la traduzione.
Spettro antimicrobico: L′igromicina B agisce contro batteri, funghi e cellule eucariote superiori.
Avvertenza
I prodotti di igromicina B devono essere conservati come forniti a 2-8 °C; il prodotto solido secco è stabile per almeno 5 anni se conservato a 2-8 °C. L′igromicina B è stabile per 30 giorni a 37 °C. (Per le soluzioni) Questa soluzione è stabile come fornita per due anni se conservata a 2-8 °C.
Nota sulla preparazione
Questo prodotto è purificato mediante cromatografia a scambio ionico. L′igromicina B è solubile in acqua a concentrazioni di >50 mg/mL ed è inoltre solubile in metanolo o etanolo. Le soluzioni devono essere sterilizzate mediante filtrazione, non in autoclave. Inoltre, è stato riferito che le soluzioni di igromicina B perdono attività in caso di congelamento. Pertanto, visto che sono stabili durante la refrigerazione, il congelamento è da evitare.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Maria A Borovinskaya et al.
RNA (New York, N.Y.), 14(8), 1590-1599 (2008-06-24)
Aminoglycosides are one of the most widely used and clinically important classes of antibiotics that target the ribosome. Hygromycin B is an atypical aminoglycoside antibiotic with unique structural and functional properties. Here we describe the structure of the intact Escherichia
J M Pardo et al.
Journal of general microbiology, 131(6), 1289-1298 (1985-06-01)
Hygromycin B, an aminocyclitol antibiotic that strongly inhibits both 70S and 80S ribosomes, is synthesized by Streptomyces hygroscopicus. Ribosomes from this Gram-positive mycelial bacterium are inhibited in vitro by the antibiotic. In contrast, the streptomycete is highly resistant to the
Nils Elfving et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(20), 8245-8250 (2011-05-04)
Development in plants is controlled by abiotic environmental cues such as day length, light quality, temperature, drought, and salinity. These signals are sensed by a variety of systems and transmitted by different signal transduction pathways. Ultimately, these pathways are integrated
Alessio Colombo et al.
Neurobiology of disease, 33(3), 518-525 (2009-01-27)
Secretion of Amyloid-beta peptide (Abeta) circulating oligomers and their aggregate forms derived by processing of beta-amyloid precursor protein (APP) are a key event in Alzheimer's disease (AD). We show that phosphorylation of APP on threonine 668 may play a role
Sung Ki Cho et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(40), 15629-15634 (2008-09-24)
Abscission is a developmental program that results in the active shedding of infected or nonfunctional organs from a plant body. Here, we establish a signaling pathway that controls abscission in Arabidopsis thaliana from ligand, to receptors, to downstream effectors. Loss
Articoli
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolli
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.