FG0615
Medium 199
With Earle′s salts, stable glutamine and sodium bicarbonate, sterile liquid, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Cell Culture Medium, M199 Medium, Medium 199 with Glutamine, TCM 199
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Medium 199 Earle′s with stable Glutamine, With Earle′s salts, stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
stable glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1