F7626
6-Fluoro-DL-tryptophan
crystalline
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
crystalline
Punto di fusione
280-285 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(Cc1c[nH]c2cc(F)ccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-1-2-8-6(3-9(13)11(15)16)5-14-10(8)4-7/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)
YMEXGEAJNZRQEH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3