Documenti fondamentali
C95005
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarbonitrile
98%
Sinonimo/i:
4-Cyanopyridine, Isonicotinic acid nitrile, Isonicotinonitrile
Scegli un formato
100 G
23,30 €
23,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
23,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.11
Beilstein:
107712
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
23,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
76-79 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H4N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H
GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Chao Hong et al.
Pharmaceutical research, 32(1), 47-60 (2014-06-19)
To develop a streamlined strategy for pharmaceutical cocrystal preparation without knowledge of the stoichiometric ratio by preparing and characterizing the cocrystals of myricetin (MYR) with four cocrystal coformers (CCF). An approach based on the phase solubility diagram (PSD) was used
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of