Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 38,70 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 128,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
38,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
40-44 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1ncccn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-4-5-7-2-1-3-8-5/h1-3H
InChI key
IIHQNAXFIODVDU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 99% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 40-44 °C (lit.) | mp 128-132 °C (lit.) | mp 24-27 °C (lit.) | mp 100-104 °C |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| functional group nitrile | functional group bromo, nitrile | functional group nitrile | functional group nitrile, bromo |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?