Documenti
F7000
Sigma-Aldrich
5-Aminofluorescein
~95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fluoresceinamine isomer I
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H13NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.32
Beilstein:
48395
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Saggio
~95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
red-brown
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Applicazioni
The two isomers are produced by the usual synthesis. Most publications imply they are interchangeable when used for the preparation of the isothiocyanate for fluorescent antibody work. In fact, most commercial preparations are not even labeled as to whether or not they are mixtures.
Altre note
Note: Do not confuse with fluorescamine.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2