F5053
Flavin-Containing Monooxygenase-3, Microsomes human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FMO-3
Scegli un formato
1.030,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.030,00 €
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Livello qualitativo
Stato
buffered aqueous solution
PM
55-60 kDa
Confezionamento
vial of 2.5 mg
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... FMO3(2328)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?