11696505001
Roche
Agarose Gel DNA Extraction Kit
kit of for up to 100 reactions
Sinonimo/i:
agarose
Scegli un formato
211,00 €
Scegli un formato
About This Item
211,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Roche
Confezionamento
kit of for up to 100 reactions
Descrizione generale
The Agarose Gel DNA Extraction Kit provides convenient isolation of high-quality DNA in large amounts.
Applicazioni
- Ligation and transformation
- Enzymatic restriction
- Random primed or nick translation labeling methods
- Sequencing
- PCR/long PCR
- Cloning
- Concentrate dilute nucleic acid solutions
Caratteristiche e vantaggi
- Quick and simple.
- Combine with different agaroses and buffer systems.
- Purify efficiently.
- Isolate large DNA fragments without shearing.
- Isolate oligonucleotides >=20 bp.
- Avoid enzymatic inhibition.
Componenti
- Silica Matrix, for 100 standard reactions
- Solubilization Buffer
- Nucleic Acid Binding Buffer
- Wash Buffer
Qualità
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?