Vai a
M2435
c-Myc Peptide
≥97%, lyophilized powder
Sinonimo/i:
c-Myc tag
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
108,00 €
4 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
331,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.370,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.56
MDL number:
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
c-Myc Peptide, lyophilized powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97%
form
lyophilized powder
mol wt
1203.3 Da
concentration
5-10 μg/mL (Suggested working concentration to compete out the binding of c-Myc)
technique(s)
protein extraction: suitable
storage temp.
−20°C
General description
The c-Myc Peptide is a synthetic peptide with an amino acid sequence that corresponds to the amino acids 410-419 of the C-terminal of human c-myc.
Application
Useful for displacement of c-Myc-tagged fusion proteins bound to anti-c-Myc antibodies in immunoassays. The successful inhibition of antibody binding by c-Myc peptide demonstrates binding is specific.
Preparation Note
Dissolve in water to a final concentration of 5 mg/mL.
Other Notes
Amino acid sequence is corresponds to amino acids 410-419 of the C-terminal of human c-Myc.
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
V7754SAE0201SAB4200742
c-Myc Peptide lyophilized powder
Sigma-Aldrich
M2435
c-Myc Peptide
V5 Peptide ≥97% (HPLC), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
V7754
V5 Peptide
technique(s)
protein extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
immunoblotting: 1:250-1:500 using lysate of HEK-293T cells over expressing c-Myc fusion protein, immunohistochemistry: suitable
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
mouse
assay
≥97%
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
suspension
form
lyophilized powder
mol wt
1203.3 Da
mol wt
calculated mol wt 1524.78 Da
mol wt
-
mol wt
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)