F2426
Gel d′affinità EZview™ rosso ANTI-FLAG® M2
clone M2
Sinonimo/i:
Anticorpo monoclonale ANTI-FLAG® M2, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Prodotti consigliati
Clone
M2, monoclonal
Livello qualitativo
Classi chimiche degli analiti
proteins
tecniche
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Matrice
4% agarose bead; 45-165μm bead size
Isotipo
IgG1
Capacità
≥0.6 mg/mL, gel binding capacity
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Eluizione - peptide FLAG
, glicina, pH 3,5, peptide 3x FLAG
®Esplora tutti i dettagli di prodotto sul nostro portale dedicato alle applicazioni FLAG
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
Contenuto correlato
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Tecniche, reagenti e protocolli per la purificazione di proteine ricombinanti mediante tecniche di cromatografia a scambio ionico, di esclusione dimensionale e di affinità.
Tecnologie per l'espressione di proteine con vari sistemi di espressione, a supporto della ricerca e della produzione di agenti terapeutici e vaccini.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.