Documenti fondamentali
F4165
Sigma-Aldrich
Ficina
powder, ≥0.1 unit/mg solid
Sinonimo/i:
Debricin, Ficain, higueroxyl delabarre
Scegli un formato
1000 UNITS
116,00 €
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 UNITS
116,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
fig tree (latex)
Livello qualitativo
Stato
powder
Attività specifica
≥0.1 unit/mg solid
PM
23.8 kDa
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Coefficiente di estinzione: E1% = 21,0 (280 nm)
pI: 9,0
Azioni biochim/fisiol
La ficina è classificata come proteasi tiolica. Contiene una singola cisteina reattiva nel sito attivo. L′omologia degli amminoacidi del sito attivo è simile a quella della papaina. La ficina scinde le proteine in corrispondenza del lato carbossilico di Gly, Ser, Thr, Met, Lys, Arg, Tyr, Ala, Asn e Val. La Km del substrato cromogenico pGlu-Phe-Leu-p-nitroanilina è di 0,43 mM. La ficina è inibita da: iodoacetamide, acido iodoacetico, N-etilmaleimide, cloruro mercurico, DFP (diisopropil fluorofosfato), TLCK (Na-p-Tosil-lisina clorometil chetone) e TPCK (N-Tosil-L-fenilalanina clorometil chetone). La ficina può essere utilizzata per generare frammenti F (ab′)2 ad alta resa a partire dalla IgG1 di topo.
Definizione di unità
L′enzima è solubile in 1 M di tampone di fosfato di potassio, pH 7,0 (0,25 mg/ml), e produce una soluzione trasparente.
Un′unità produce un ΔA280 di 1,0 per minuto a pH 7,0 e 37 °C, misurato come prodotti solubili in TCA dalla caseina in un volume finale di 10 ml (percorso luminoso di 1 cm).
Inibitore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Substrato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Pepsin lyophilized (salt-free), ~2500 units/mg protein (At 37 °C with hemoglobin as the substrate. One unit is the enzyme activity which liberates the amount of Tyr producing an increase in the absorbance of 0.001/minute at 280 nm.)
Roche
10108057001
Pepsin
Yufang Yang et al.
Scientific reports, 7, 43141-43141 (2017-02-23)
Ficin is classified as a sulfhydryl protease isolated from the latex of fig trees. In most cases, a particular enzyme fits a few types of substrate and catalyzes one type of reaction. In this investigation, we found sufficient proofs for
Kamsagara Basavarajappa Devaraj et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(23), 11417-11423 (2008-11-11)
Ficin (EC 3.4.22.3), a cysteine proteinase isolated from the latex of a Ficus tree, is known to occur in multiple forms. Although crude ficin is of considerable commercial importance, ficin as such has not been fully characterized. A major ficin
S Fadýloğlu
Die Nahrung, 45(2), 143-146 (2001-05-31)
Fig tree latex (ficin) was immobilized on Celite by adsorption. The free and immobilized ficin were utilized in the production of teleme (a Turkish milk product). After immobilization, the optimal temperature of ficin was shifted from 60 to 80 degrees
Daniel Janvier et al.
Transfusion, 53(9), 1948-1955 (2012-12-18)
Rh proteins and the Wr(b) antigen, which results from an interaction between Band 3 and glycophorin A, are the most common targets for warm immunoglobulin (Ig)G autoantibodies. Apart from autoanti-Di(b) , a scarce specificity, IgG warm autoantibodies specific for Band
Robertson D Davenport et al.
Transfusion, 44(6), 849-852 (2004-05-26)
Cefotetan can cause severe immune hemolytic anemia that may persist long after the drug is discontinued. To study the binding of cefotetan to RBCs, patients who received cefotetan were followed and tested for the presence of antibody to cefotetan. Patients
Protocolli
This procedure may be used for all Ficin products.