Vai a
F6008
Ficina
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Debricin, Ficain, higueroxyl delabarre
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
190,00 €
200 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
347,00 €
1000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1440,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-599-1
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥1.0 units/mg protein
Biological source:
fig tree (latex)
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
fig tree (latex)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥1.0 units/mg protein
mol wt
23.8 kDa
composition
Protein, 80-100% biuret
storage temp.
−20°C
General description
Coefficiente di estinzione: E1% = 21,0 (280 nm)
pI: 9,0
Application
Ficin from fig tree latex has been used:
  • in the proteolysis of tendon collagen
  • in the digestion of Chlorophyta Ulva rigida
  • to investigate it effect on protease-activated receptors 2 and 4 activation to induce itch in skin
Biochem/physiol Actions
La ficina è classificata come proteasi tiolica. Contiene una singola cisteina reattiva nel sito attivo. L′omologia degli amminoacidi del sito attivo è simile a quella della papaina. La ficina scinde le proteine in corrispondenza del lato carbossilico di Gly, Ser, Thr, Met, Lys, Arg, Tyr, Ala, Asn e Val. La Km del substrato cromogenico pGlu-Phe-Leu-p-nitroanilina è di 0,43 mM. La ficina è inibita da: iodoacetamide, acido iodoacetico, N-etilmaleimide, cloruro mercurico, DFP (diisopropil fluorofosfato), TLCK (Na-p-Tosil-lisina clorometil chetone) e TPCK (N-Tosil-L-fenilalanina clorometil chetone). La ficina può essere utilizzata per generare frammenti F (ab′)2 ad alta resa a partire dalla IgG1 di topo.
Ficin is effective in disrupting the staphylococcal biofilms making it accessible antibiotics exposure.
Physical form
Lyophilized powder containing L-cysteine and trace EDTA
Preparation Note
This enzyme is soluble in water (10 mg/ml), yielding a clear solution.
Other Notes
One unit will produce a ΔA280 of 1.0 per min at pH 7.0 at 37°C when measuring TCA soluble products from casein in a final volume of 10 ml (1 cm light path).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F4165P3375P5380
Ficina lyophilized powder
Sigma-Aldrich
F6008
Ficina
Ficina powder, ≥0.1 unit/mg solid
Sigma-Aldrich
F4165
Ficina
Proteasi Type VIII, lyophilized powder, 7-15 units/mg solid
Sigma-Aldrich
P5380
Proteasi
description
lyophilized powder
description
powder, ≥0.1 unit/mg solid
description
crude powder, 1.5-10 units/mg solid
description
Type VIII, lyophilized powder, 7-15 units/mg solid
biological source
fig tree (latex)
biological source
fig tree (latex)
biological source
-
biological source
Bacillus licheniformis
specific activity
≥1.0 units/mg protein
specific activity
≥0.1 unit/mg solid
specific activity
1.5-10 units/mg solid
specific activity
7-15 units/mg solid
form
lyophilized powder
form
powder
form
crude powder
form
lyophilized powder
mol wt
23.8 kDa
mol wt
23.8 kDa
mol wt
23.4 kDa
mol wt
27 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ficina
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is this used for exactly? In lay terms please.
    1 risposta
    1. Ficin is an enzyme that has a number of uses in several markets. As mentioned in the DESCRIPTION section of the product detail page, ficin from fig tree latex has been used:
      in the proteolysis of tendon collagen (tendons are softened in meat/muscles)
      in the digestion of Chlorophyta Ulva rigida (softens this algae which is used in 'sea salad' and animal feed)
      to investigate it's effect on protease-activated receptors 2 and 4 activation to induce itch in skin (studies indicate it can cause itching)
      in disrupting the staphylococcal biofilms, making it accessible antibiotics exposure. (Staph can be very resistant to antibiotics, particularly in 'biofilms'. Ficin digests or breaks down this film so that antibiotics are more effective.)
      It is also used in the food industry, primarily dairy products and is useful in clotting milk to aid in cheese production.
      Ficin has several medical uses, as well. This product is for research use only, however the link below describes some of the medical applications of Ficin:
      https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-141/ficin