Documenti fondamentali
EP5920700006
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 Liter Nalgene, pack of 2
Scegli un formato
2 EA
325,00 €
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
325,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
capacity 1 Liter Nalgene
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920700006 (Global)
Parametri
3,336 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
185 mm
Diametro
98 mm
Compatibilità
for use with 1,000 mL round bucket
Descrizione generale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)