EP5920703005
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 x 500 mL Nalgene® bottle, pack of 2
Scegli un formato
321,00 €
Scegli un formato
About This Item
321,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
capacity 1 x 500 mL Nalgene® bottle
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920703005 (Global)
Parametri
3,382 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
180 mm
Compatibilità
for use with 1,000 mL round bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)