Documenti fondamentali
EP5920701002
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 x 600 mL Nalgene® bottle, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
capacity 1 x 600 mL Nalgene® bottle
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920701002 (Global)
Parametri
3,428 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
181 mm
Diametro
98 mm
Compatibilità
for use with 1,000 mL round bucket
Descrizione generale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)