EP5910770006
Eppendorf® wide-neck bottle
bottle capacity 1000 mL, flat bottom, for rotor S-4xUniversal, set of 2 ea
Scegli un formato
231,00 €
Scegli un formato
About This Item
231,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
for rotor S-4xUniversal
Confezionamento
case of 2 ea
set of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5910770006
Capacità bottiglia
1000 mL
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Polypropylene (PP) round bottle with flat bottom
- Wide neck for easy filling and dispensing of liquid without spillage
- Autoclavable for minimum of 50 autoclave cycles at 125 °C
- Compatible with centrifuge 5910 R with Rotor S-4xUniversal
- Maximum RCF: 4,415 x g
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)