EP5804787005
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
capacity, 1 x 250 mL flat/175 - 225 mL bottle, pack of 2
Scegli un formato
211,00 €
Scegli un formato
About This Item
211,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
capacity 1 x 250 mL flat/175 - 225 mL bottle
Holds 175 mL tubes
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804787005 (Global)
Parametri
3,175 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
130 mm
Diametro
62 mm
Compatibilità
for use with 250 mL round buckets
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)