Documenti fondamentali
EP5820772000
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-35-48-17, to hold, 40 x 15 mL conical tubes, with 48 steel sleeves and adapters
Scegli un formato
1 EA
1.130,00 €
1.130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.130,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
1.130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
to hold 40 x 15 mL conical tubes
high-speed fixed angle rotor
with 48 steel sleeves and adapters
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820772000 (Global)
Parametri
20,913 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Descrizione generale
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)