EP5820717009
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 15 mL conical tube, pack of 2
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
Scegli un formato
92,40 €
Scegli un formato
About This Item
92,40 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
capacity 1 x 15 mL conical tube
for use with aerosol-tight lid
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820717009 (Global)
Parametri
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
17 mm
Compatibilità
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)