Documenti fondamentali
EP5804746007
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
S-4-72, with 4 × 250 mL round buckets
Sinonimo/i:
Centrifuge rotor, Eppendorf rotor
Scegli un formato
1 EA
2.360,00 €
2.360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.360,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
2.360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
to hold 4 x 250 mL round buckets
economic swing- bucket rotor
with 4 × 250 mL round buckets
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804746007 (Global)
Parametri
3,234 × g max. RCF
4,200 rpm
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Descrizione generale
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Economic swing-bucket rotor designed for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R centrifuges. The 4-place rotor can accommodate 4 buckets of 250 mL.
Applicazioni
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R centrifuges are suitable for blood, bacteria, cell culture centrifugation.
Caratteristiche e vantaggi
  • Economic swing-bucket Rotor
  • The rotor reaches 4,200 rpm maximum speed with 3,234 × g maximum RCF
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)