EP5820754001
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
S-4-104, for 5810/5810R, aerosol-tight, with 4 x 750 mL plate buckets
Scegli un formato
3.350,00 €
Spedizione prevista il14 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
3.350,00 €
Spedizione prevista il14 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold 4 x plate buckets (aerosol-tight, capable)
aerosol-tight
for 5810/5810R
high-capacity swing-bucket rotor
with 4 x 750 mL plate buckets
with 4 × DWP buckets with plate carriers
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820754001 (Global)
Parametri
2,568 × g max. RCF
3,900 rpm
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Medium capacity swing-bucket Rotor
- aerosol-tight capable for safe centrifugation of hazardous samples
- The rotor reaches 3,900 rpm maximum speed with 3,214 × g maximum RCF
- Includes 4 deep well plates (DWP) buckets
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)